Documentos Principais
648469
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-aminophenyl)furan-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
5-(4-Aminophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
122-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-7-6-10(16-11)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-7H,13H2,1H3
chave InChI
JOIQXOMSFVFDQY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
María C M Aboy-Pardal et al.
Computational and structural biotechnology journal, 21, 224-237 (2022-12-23)
Caveolae are nanoscopic and mechanosensitive invaginations of the plasma membrane, essential for adipocyte biology. Transmission electron microscopy (TEM) offers the highest resolution for caveolae visualization, but provides complicated images that are difficult to classify or segment using traditional automated algorithms