Documentos
646725
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8FN3
Número CAS:
Peso molecular:
177.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
119-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
chave InChI
QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3