122017
o-Toluoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
2-Methylbenzoyl chloride
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5549 (lit.)
p.e.
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Development of hydrophobic functionalized materials: o-Toluoyl chloride was utilized in the synthesis of novel hydrophobic functionalized UiO-66 materials. The study demonstrated the chemical′s role in enhancing the structural and physicochemical properties of these metal-organic frameworks, indicating potential applications in catalysis and adsorption processes (Narea et al., 2023).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?