Ensaio
97%
forma
solid
pb
120-121 °C/1 mmHg (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
chave InChI
NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- modification of poly(allylamine), to make the polymer x-ray visible
- preparation of series of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists
- preparation of [2] rotaxane monomer, for poly [2] rotaxane synthesis
- synthesis of pyrroles from imines and acetylenes mediated by isocyanides versus palladium catalysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges