Documentos Principais
526118
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
DMABC
Selecione um tamanho
1 G
R$ 336,00
5 G
R$ 680,00
R$ 336,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 336,00
5 G
R$ 680,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
183.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 336,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
145-149 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
chave InChI
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Material is reported to be very moisture sensitive. Handle under an inert atmosphere
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)