Documentos Principais
642142
Sigma-Aldrich
trans-2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
218.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11(12)13/h1-5H/b5-4+
chave InChI
VXNHQIKJDIOBEC-SNAWJCMRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)