182605
Poly(9-vinylcarbazole)
average Mw ~1,100,000, powder
Sinônimo(s):
PVK
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
peso molecular
average Mw ~1,100,000
índice de refração
n20/D 1.683
temperatura de transição
Tg 220 °C
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Energia orbital
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.2 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK:FIr6 (10 wt%)/TPBI/CsF:Al
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6 wt%)/Bphen/LiF:Al
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
chave InChI
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.