Documentos Principais
A63309
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylbenzothiazole dihydrochloride
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.413,00
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.413,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
237.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
249-250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1nc2cc(N)ccc2s1
InChI
1S/C8H8N2S.2ClH/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5;;/h2-4H,9H2,1H3;2*1H
chave InChI
ZNIGVBCUUZGYDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)