Documentos Principais
932000
Sigma-Aldrich
PSCbCz
Sinônimo(s):
NPI_emissivelayer, Poly{6-(9H-Carbazol-9-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-pyrido-[2,3-b]indole}
About This Item
Fórmula linear:
(C32H23N3)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
peso molecular
≥9000 by GPC
Nível de qualidade
energy gap
0.15 eV (delta EST)
3.38 eV (HOMO-LUMO gap)
solubilidade
chlorobenzene: soluble
fluorescência
λem 414 nm±10 nm in chlorobenzene
Energia orbital
HOMO -5.65 eV 
LUMO -2.28 eV 
Aplicação
PSCbCz is a carbazole-based polymeric host materials for realizing high-efficiency solution-processed polymer host emitting layer for phosphorescent green TADF OLED, with external quantum efficiencies (EQE) of 17.48%.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinhyo Hwang et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(7), 8485-8494 (2020-01-29)
Recently, various host materials have been developed for solution-processed thermally activated delayed fluorescent organic light-emitting diodes (TADF-OLEDs). Compared with small-molecule hosts, polymeric hosts are advantageous for inducing a uniform distribution and segregation of dopant molecules in the emissive layer without