Key Documents
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21NSi
Número CAS:
Peso molecular:
171.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4380 (lit.)
pb
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
densidade
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
chave InChI
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9.4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)