Documentos Principais
720631
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)-2,3-pentadiene
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-1-(trimethylsilyl)allene
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.214,00
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.214,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16Si
Número CAS:
Peso molecular:
140.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
0.746 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC=C=C(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-6-7-8(2)9(3,4)5/h6H,1-5H3
chave InChI
JGOGDIIEKVYPFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Oxidative cyclization with chlorine to give chloro- and acetoxybenziodoxaboroles and a self-assembled tetrameric macrocyclic structure
  • Preparation of allylic alcohols or enone derivatives using boronic acid as catalyst
Catalyst for:
  • Preparation of acylsulfoximines via N-acylation of sulfoximines with aliphatic acids
  • Direct amide bond formation
  • Regioselective preparation of substituted triazole derivatives via dipolar cycloaddition of unsaturated carboxylic acids with azides
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)