415642
Ethyl phenylphosphinate
94%
Sinônimo(s):
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
94%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
chave InChI
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phenylphosphinate ethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phenylphosphinate ethyl ester
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?