Documentos Principais
641707
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4,5-dichlorophenyl)acetamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(Cl)2NHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
219.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-162 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C8H8Cl2N2O/c1-4(13)12-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
RFAVPISRRMQCOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)