291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
98%
Sinônimo(s):
Kryptofix® 221
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5018 (lit.)
densidade
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
chave InChI
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
acessório
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup