Documentos
607835
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HO213C13CH213CH(15NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
138.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-NYTNKSBQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3