Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.501
densidade
1.128 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
chave InChI
IKVISLWYYHGTTN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?