Documentos Principais
639257
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d2
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl Iodide-13C,d2
About This Item
Fórmula linear:
H13CD2I
Número CAS:
Peso molecular:
144.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C
densidade
2.327 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)