633801
Calcium titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
nanopowder
área da superfície
5-20 m2/g
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
densidade
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
chave InChI
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures