Documentos Principais
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
About This Item
Fórmula linear:
10B
Número CAS:
Peso molecular:
10.01
Código UNSPSC:
12141907
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99% 10B
Formulário
solid
peso molecular
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. In what form it is avilable ?
    1 answer
    1. This product is available in solid form.