Documentos Principais
607487
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,d
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Formic-13C,d acid, sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
D13CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
70.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Formulário
solid
pf
259-262 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1D;
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-PZAJRUEUSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)