Documentos
638994
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H2(Br)(F)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)c(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
chave InChI
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3