Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.420 (lit.)
p.e.
116 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?