Documentos
638390
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-3,4-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dimethoxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
243.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
89-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
chave InChI
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves