Documentos Principais
518786
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
98%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 576,00
R$ 576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 576,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19BO4
Número CAS:
Peso molecular:
250.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
105-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-6-7-10(15)11(8-9)16-5/h6-8,15H,1-5H3
chave InChI
WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
  • To prepare ethylidenedihydroindolones as potential neoplastic agents.[2]
  • To synthesize 5,6-dihydropyrrolo[2,1-b]isoquinoline derivatives, which can be utilized as scaffolds to prepare lamellarin analogs via regioselective bromination and Suzuki cross-coupling reactions.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and biological evaluation of 3-ethylidene-1, 3-dihydro-indol-2-ones as novel checkpoint 1 inhibitors
L Nan-Horng, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(2), 421-426 (2006)
New oxidative labels for electrochemical detection of DNA
Simonova A, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 14, 365-366 (2015)
5, 6-Dihydropyrrolo [2, 1-b] isoquinolines as scaffolds for synthesis of lamellarin analogues
Olsen CA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(12), 2041-2044 (2005)