Documentos
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride
97%
Sinônimo(s):
Chloro diethyl aluminum
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2AlCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.56
Beilstein:
4123259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3 mmHg ( 60 °C)
Ensaio
97%
pb
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
chave InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones.
Aplicação
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.
Embalagem
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)