Documentos Principais
257168
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum
93%
Sinônimo(s):
Aluminumtriethanide
About This Item
Fórmula linear:
Al(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.16
Beilstein:
3587229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 mmHg ( 62.2 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
93%
p.e.
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
chave InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Triethylaluminum can undergo 1,4-addition to 2-cyclopentenone in the presence of a chiral diphosphite ligand to form 3-ethylcyclopentanone.
Embalagem
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Su L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)