Key Documents
637866
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
About This Item
Fórmula linear:
AlCeO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99% trace metals basis
forma
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
tamanho de partícula
≤80 nm (BET)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
chave InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Engi-Mat Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.