202991
Cerium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium trinitrate, Cerous nitrate hexahydrate, Nitric acid cerium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
chave InChI
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.