Documentos Principais
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.046,00
50 G
R$ 3.378,00
R$ 1.046,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.046,00
50 G
R$ 3.378,00
About This Item
Fórmula linear:
AlCeO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 1.046,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
nanopowder
tamanho de partícula
≤120 nm (BET)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
chave InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
Embalagem
10, 50 g in glass bottle
Informações legais
Product of Engi-Mat Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)