Documentos
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15BBrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
339.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
130 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
chave InChI
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.