499978
Benzo[b]thien-2-ylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
1-Benzothiophene-2-boronic acid, Benzothiophen-2-ylboronic acid, Thianaphthene-2-boronic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95%
pf
256-260 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7BO2S/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
chave InChI
YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- PDE4 inhibitors
- Chemoselective modification of oncolytic adenovirus
- Synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion
- UV promoted phenanthridine syntheses
- Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.