Documentos
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
144-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
chave InChI
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)