667730
3-(2-Furyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Furanpropanoic acid, 2-Furanpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
56-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
chave InChI
XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3