Documentos Principais
682446
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.902,00
R$ 1.902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.902,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7FO3
Número CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
170-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
ZCRWSMHXYHEAQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)