Documentos Principais
636193
Sigma-Aldrich
Cyanoethylhydrazine
97%
Sinônimo(s):
3-Hydrazinopropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CH2NHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
85.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4776
p.e.
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
chave InChI
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
108.9 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)