Documentos Principais
633739
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
238-242 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)