Documentos Principais
523917
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzaldehyde
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 539,00
R$ 539,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 539,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
175.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 539,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
54-57 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
chave InChI
BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)