557927
1-Ethynylnaphthalene
97%
Sinônimo(s):
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6500 (lit.)
densidade
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
chave InChI
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)