Documentos Principais
632295
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanethiol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O2S
Número CAS:
Peso molecular:
136.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4570 (lit.)
p.e.
79 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidade
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
thiol
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCS
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-2-3-7-4-5-8/h8H,2-5H2,1H3
chave InChI
CDBORKXXLPAUKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)