Documentos Principais
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Sinônimo(s):
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
Selecione um tamanho
100 G
R$ 334,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 334,00
About This Item
Fórmula linear:
HS-CH2CH2COOC8H17
Número CAS:
Peso molecular:
218.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)