Documentos Principais
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Sinônimo(s):
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.039,00
R$ 2.039,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.039,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
163.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
R$ 2.039,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.441
densidade
0.987
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
chave InChI
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Escolher o reticulador certo para sua pesquisa bioquímica ou de bioconjugação pode ser um desafio. Nosso guia de seleção pode ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita para suas aplicações.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.