Documentos Principais
632104
Sigma-Aldrich
1,3-Diethynylbenzene
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 319,00
5 G
R$ 1.102,00
R$ 319,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 319,00
5 G
R$ 1.102,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 319,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5820 (lit.)
p.e.
188-189 °C (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
chave InChI
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,3-Diethynylbenzene may be used to synthesize mono- and di- 1,4-substituted-1,2,3-triazole ligands, which have the property to self-assemble into metallo-cyclic structures in the presence of silver ions.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Self-assembly of silver (I) metallomacrocycles using unsupported 1, 4-substituted-1, 2, 3-triazole ?click? ligands"
Gower L.M, et al.
Dalton Transactions, 39(9), 2371- 2378 (2010)
Srinivasa R Tala et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1001-1013 (2017-12-20)
The melanocortin system is involved in the regulation of complex physiological functions, including energy and weight homeostasis, feeding behavior, inflammation, sexual function, pigmentation, and exocrine gland function. The five melanocortin receptors that belong to the superfamily of G protein-coupled receptors