Documentos
648906
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H15Br3
Número CAS:
Peso molecular:
543.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
261-265 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(Br)cc3)-c4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
chave InChI
HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene (TBB) is a halogenated aromatic monomer that can be used in the formation of covalent aromatic frameworks(COF).
Aplicação
TBB can be used to synthesize porous aromatic frameworks for the development of adsorption membranes to treat organic pollutants. It can also be used in the fabrication of pyridine based high efficiency organic light emitting diodes(OLEDs).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3