Documentos Principais
687952
Sigma-Aldrich
(Cyclohexylmethyl)magnesium bromide solution
Sinônimo(s):
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 2.285,00
R$ 2.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 2.285,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13BrMg
Número CAS:
Peso molecular:
201.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
densidade
0.966 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant involved in:
  • Isomerization polymerization of alkenylcyclohexanes
  • Intramolecular rearrangements of vinylidenecyclopropanes
  • Cycloisomerization of cyclic and acyclic enynes
Additionally reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Dipeptidyl boronic acid proteasome inhibitors
  • Substituted 1,3-dihydroindole-2-ones with antitumor effects
  • Sulfur-free transition state nucleoside analog inhibitors of methylthioadenosine nucleosidase and phosphorylase
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What solution is this in (ie: THF)? What is the concentration (ie: 0.2M, 1M, 2M...)?
    1 answer
    1. The concentration of this product ranges from 0.40 - 0.60 M in THF. The exact concentration is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/687952-50ML0000235108.pdf
      Please see the link below to the SDS which lists each component in Section 3:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/687952