Documentos
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-α-Aminocyclohexylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Beilstein:
3196806
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3