Documentos Principais
617407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzamide-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H313CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
159.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
145-148 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
chave InChI
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)