Documentos Principais
632376
Sigma-Aldrich
tert-Amyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-methoxy-2-(methyl-13C)-butane-1,4-13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C3H14O
Número CAS:
Peso molecular:
105.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
p.e.
85-86 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
COC([13CH3])([13CH3])C[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
HVZJRWJGKQPSFL-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)