Documentos Principais
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
Peso molecular:
193.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
237 °C (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)