Documentos Principais
488267
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl-2-13C bromide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.794,00
R$ 6.794,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.794,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
109.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.794,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
37-40 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.473 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)