Key Documents
617199
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-3,4,5-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Benzoic acid-3,4,5-d3 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D3H2NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
chave InChI
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)